About This Item
Linear Formula:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
추천 제품
Grade
battery grade
Quality Level
분석
≥99.5%
양식
powder
분자량
Mw 382.01 g/mol
구성
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
표면적
0.86 m2/g
입자 크기
2-3 μm (average)
전도도
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
density
2.92 g/cm3 (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
관련 카테고리
애플리케이션
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.