915319
Aminosupersilane
๋์์ด(๋ค):
N-(Adamantan-1-yl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-amine
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(2)
About This Item
์คํ์(Hill ํ๊ธฐ๋ฒ):
C19H43NSi4
Molecular Weight:
397.89
UNSPSC ์ฝ๋:
12352116
NACRES:
NA.06
์ถ์ฒ ์ ํ
์์
powder
Quality Level
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Aminosupersilane has been demonstrated by the MacMillan lab to be a necessary reagent in the dual catalytic nickel/photoredox cross-electrophile coupling of unactivated alkyl chlorides. The increased nucleophilicity of aminosupersilane, as compared to other organosilane reagents, is key to activating the alkyl chloride for chlorine atom abstraction.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
๊ด๋ จ ์ ํ
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
Lot/Batch Number
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.