주요 문서
91415
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride
≥95.0% (GC)
동의어(들):
(Chloromethoxy)triisopropylsilane, TOMCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H23ClOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
222.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI key
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Fluoride-labile 2′-O-protecting group for RNA oligonucleotide synthesis
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)