주요 문서
912522
Sigma-Aldrich
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate
≥95%
동의어(들):
Suero cyclopropanation reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16I2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
446.06
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
94-95 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate is a photocyclopropanation reagent capable of late-stage functionalization. The cyclopropanation of styrenes proceeds in the presence of visible light, without the need of a photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
법적 정보
This product is not available in Europe.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A transition-metal-free & diazo-free styrene cyclopropanation
Herraiz A G and Suero M G
Chemical Science, 10, 9374-9379 (2019)