주요 문서
908584
Sigma-Aldrich
WinterRed photocage
≥95%
동의어(들):
(3,7-Bis(4-(dimethylamino)styryl)-1,5,5,9-tetramethyl-dipyrrolo[1,3,2]diazaborinin-10-yl)methanol, 3,5-Bis(4-dimethylamino)styryl-1,7-dimethyl-8-hydroxymethyl pyrromethene dimethylborate, BODIPY Photocage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H41BN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
532.53
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
WinterRed Photocage is a red/near-IR light absorbing photocage and is easily functionalized to an ester with DCC/EDC couplings for photorelease of carboxylic acids.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
법적 정보
US Patent Application #16/140,218
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)