주요 문서
907871
Sigma-Aldrich
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
동의어(들):
Ru/C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ru
Molecular Weight:
101.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
양식
powder
포함
~60% water
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
중량
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
기타 정보
Unit weight is of net dry catalyst.
법적 정보
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.