주요 문서
907804
Sigma-Aldrich
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C413CH4N15N3O3
Molecular Weight:
172.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
 13C
 15N
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)