주요 문서
907715
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyde-(2-methyl,2,3-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2H613CHCHO
Molecular Weight:
75.08
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+3
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stab
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
23.0 °F
Flash Point (°C)
-5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)