추천 제품
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
분석
≥99% (GC)
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
914 °F
포함
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ultra high purity styrene monomer.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
hearing organs, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
89.6 °F
Flash Point (°C)
32 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.