904627
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
동의어(들):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC47H64N7O9PSi
Molecular Weight:
943.12
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)[13CH]=N2)N=C(NC(C)=O)N1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.