주요 문서
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
powder
mp
52-56 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
InChI key
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)