반응 적합성
reagent type: reductant
농도
1 M in DMF
density
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
137.3 °F
Flash Point (°C)
58.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.