주요 문서
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
동의어(들):
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.5227
density
1.0136 g/mL
작용기
amine
SMILES string
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
182.3 °F
Flash Point (°C)
83.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)