주요 문서
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
64.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solution
농도
90 wt. % in D2O
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)