주요 문서
900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D5H3O3
Molecular Weight:
169.19
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)