900592
(PAd-DalPhos)NiCl(otol)
동의어(들):
[8-[2-[bis(2-methylphenyl)phosphino-κP]phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8]chloro(2-methylphenyl)-, (SP-4-2)-Nickel
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
CC(C=CC=C1)=C1P2(C3=C(C)C=CC=C3)C4=CC=CC=C4P5([Ni]2(C6=C(C)C=CC=C6)Cl)[C@](C)(O7)C[C@]8(C)O[C@@]7(C)C[C@](C)5O8
InChI
1S/C30H34O3P2.C7H7.ClH.Ni/c1-21-13-7-9-15-23(21)34(24-16-10-8-14-22(24)2)25-17-11-12-18-26(25)35-29(5)19-27(3)31-28(4,33-29)20-30(35,6)32-27;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7-18H,19-20H2,1-6H3;2-5H,1H3;1H;/q;;;-1/p+1/t27-,28-,29+,30+;;;/m1.../s1
InChI key
FBCNNKJFCDGITB-LYUSHGQQSA-O
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객