900383
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
동의어(들):
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H1215N3Na2O7P
Molecular Weight:
363.08
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+12
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
관련 카테고리
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.