주요 문서
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
동의어(들):
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C26H50O2
Molecular Weight:
433.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥96% (CP)
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
yellow to brown
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1