주요 문서
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
동의어(들):
2-Methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
Beilstein:
1857417
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
bp
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
InChI key
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants