제품 라인
TentaGel™
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.40 mmol/g loading
입자 크기
~110 μm
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
법적 정보
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable