주요 문서
83902
Sigma-Aldrich
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
동의어(들):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.5 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)