주요 문서
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
동의어(들):
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
Beilstein:
4351585
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Identification of inhibitors of the immunosuppressive enzyme IL4I1.
Marc Presset et al.
Bioorganic chemistry, 94, 103463-103463 (2019-12-10)