주요 문서
809837
Sigma-Aldrich
Cholesterol-23,24,25,26,27-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C22H46O
Molecular Weight:
391.62
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CCC4C(C)C[13C][13C][13C]([13C])[13C]
InChI
1S/C27H35O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,19,21-25,28H,8,10-17H2,3-5H3/t19?,21-,22?,23?,24?,25?,26-,27+/m0/s1/i1+1,2+1,6+1,7+1,18+1
InChI key
BTRNMZVPTSDZDJ-GRVFDJAVSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)