주요 문서
809675
Sigma-Aldrich
Deoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24D6H34O4
Molecular Weight:
398.61
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C([2H])([2H])[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17?,18?,19?,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,13D2
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-UEKQVLGMSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Huasheng Yu et al.
eLife, 8 (2019-09-11)
Patients with liver diseases often suffer from chronic itch, yet the pruritogen(s) and receptor(s) remain largely elusive. Here, we identify bile acids as natural ligands for MRGPRX4. MRGPRX4 is expressed in human dorsal root ganglion (hDRG) neurons and co-expresses with