주요 문서
808318
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propionic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
동의어(들):
3-(3,5-Dihydroxyphenyl-propanoic acid-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C6H10O4
Molecular Weight:
185.15
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2]C1=CC(O)=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,9+1
InChI key
ITPFIKQWNDGDLG-SKBHVPMCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)