주요 문서
807966
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD(CD3)CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
83.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+9
SMILES string
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)