주요 문서
806692
Sigma-Aldrich
13CO2/N2(RG) Gas Mixture
ratio (1:9), 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105500
동위원소 순도
99 atom % 13C
구성
ratio (1:9)
질량 이동
M+1
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)