분자량
average Mw 15000
분해 기간
<6 months
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.