주요 문서
799521
Sigma-Aldrich
Indole-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H715N
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
C12=CC=CC=C1C=C[15N]2
InChI
1S/C8H6N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i9+1
InChI key
DAIGRYNHHZOIRD-QBZHADDCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)