주요 문서
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
동의어(들):
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H1015N2O3
Molecular Weight:
232.21
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
InChI key
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)