주요 문서
798754
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
동의어(들):
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20BNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
281.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
Quality Level
양식
powder
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI key
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)