분석
97%
양식
powder
작용기
ketone
SMILES string
CC1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C(C=CC(C)=C3)=C3C4=O)C4=C1
InChI
1S/C21H17NO/c1-14-8-10-19-17(12-14)21(23)18-13-15(2)9-11-20(18)22(19)16-6-4-3-5-7-16/h3-13H,1-2H3
InChI key
ZFGJBTQJOSUQPV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block was used as a key intermediate in the synthesis of acridinium catalyst developed by Nicewicz and coworkers, Aldrich 793876.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.