주요 문서
797693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
동의어(들):
Garg 3-chlorobenzyne precursor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12ClF3O3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
332.80
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
작용기
chloro
fluoro
triflate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
InChI key
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Chlorosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a chlorobenzyne intermediate. The chlorobenzyne intermediate can be generated in the presence of Cesium or Potassium Fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)