주요 문서
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3FN2O4 · xH2O
Molecular Weight:
174.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
작용기
carboxylic acid
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)