주요 문서
790486
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-13C12 sulfate-(rings-13C12) sodium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C12C3H15NaO5S
Molecular Weight:
342.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+12
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](OS(=O)([O-])=O)[13CH]=[13CH]2)[13CH]=[13CH]1.[Na+]
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
InChI key
IENSPWAUWOIJJS-HKPOLAPPSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)