주요 문서
779377
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
4-Bromophenyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
Beilstein:
1939308
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
−20°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-18.4 °F
Flash Point (°C)
-28 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)