주요 문서
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
동의어(들):
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
Beilstein:
6918435
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95% (GC)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI key
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)