주요 문서
777250
Sigma-Aldrich
8-Mercaptoadenine
95%
동의어(들):
6-Amino-8-mercaptopurine, 6-Amino-9H-purin-8-yl hydrosulfide, 6-Amino-9H-purine-8-thiol, Adenine-8-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N5S
CAS Number:
Molecular Weight:
167.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
370-375 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)