주요 문서
776904
Sigma-Aldrich
7-Acetyl-5-bromoindole
96%
동의어(들):
5-Bromo-7-acetylindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
111-114 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)9-5-8(11)4-7-2-3-12-10(7)9/h2-5,12H,1H3
InChI key
LPQKQTUKOZNLJQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)