주요 문서
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
147.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
47-52 °C
작용기
acyl chloride
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
InChI key
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)