주요 문서
774960
Sigma-Aldrich
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ND2CSCSND2
Molecular Weight:
124.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
InChI key
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)