주요 문서
773174
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
97%
동의어(들):
fmoc-N-me-tyr(tbu)-oh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H31NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
473.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]22/D -49.0°, c = 0.5% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
186-191 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H31NO5/c1-29(2,3)35-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(31)32)30(4)28(33)34-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,31,32)/t26-/m0/s1
InChI key
WTLSDEYZKFJXFT-SANMLTNESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)