주요 문서
76830
Sigma-Aldrich
3,3,6,9,9-Pentamethyl-2,10-diazabicyclo[4.4.0]dec-1-ene
≥96.0% (GC)
동의어(들):
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,2,4a,7,7-pentamethylnaphthyridine, PMDBD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24N2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.34
Beilstein:
779556
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
density
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI key
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Amidine base with exceptional properties
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S.E. Denmark
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)
P.H. Boyle et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
A. Eschenmoser et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)