주요 문서
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
동의어(들):
6-Nitro-2-picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
168.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
169-172 °C
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)