주요 문서
766127
Sigma-Aldrich
2,5-Dilfuoro-4-methoxyphenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrF2OZn
Molecular Weight:
288.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Negishi Coupling
농도
0.6 M in THF
density
1.029 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(F)c([Zn]Br)cc1F
InChI
1S/C7H5F2O.BrH.Zn/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;;/h3-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WEUAQJYCDOJDPB-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
Organozinc Reagents
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)