분석
97%
양식
solid
mp
132-136 °C
SMILES string
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
InChI key
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.