주요 문서
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
247.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5265
density
1.2225 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)