분석
95%
양식
solid
mp
55-60 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChI key
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.