주요 문서
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
동의어(들):
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5FIN
CAS Number:
Molecular Weight:
237.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
41-45 °C
작용기
fluoro
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)