주요 문서
762962
Sigma-Aldrich
Histamine-α,α,β,β-d4 dihydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5(D)4H5N3 · 2HCl
Molecular Weight:
188.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-RIZDZYNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)